Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 50 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marque:  Tenak™ TE11250B
Code produit. 12432520
  • 152.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En aluminium résistant à l’eau de mer
  • S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
  • Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
  • Comprend des boîtes en carton blanc standard avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
  • Leur contenance est exprimée en hauteur x profondeur
Spécification
Spécification
Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
3 x 5
Aluminium
Congélateur vertical
50 mm (boîte)
Résistantes à l’eau de mer
Boîtes (15)
15
683 x 139 x 168 mm