Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 50 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
117.00€ - 217.00€
Spécification
Comprend | Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires |
---|---|
Description | Résistantes à l’eau de mer |
Capacité | Boîtes (20) |
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical |
Code produit | Marque | Capacité | Array | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Array | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12452520
|
Tenak™
TE11252B |
Boîtes (20) | 4 x 5 |
172.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12402520
|
Tenak™
TE11236B |
Boîtes (24) | 6 x 4 |
187.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12412510
|
Tenak™
TE11224B |
Boîtes (15) | 5 x 3 |
143.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12422520
|
Tenak™
TE11238B |
Boîtes (28) | 7 x 4 |
207.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12432510
|
Tenak™
TE11230B |
Boîtes (12) | 3 x 5 |
130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12432520
|
Tenak™
TE11250B |
Boîtes (15) | 3 x 5 |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12472500
|
Tenak™
TE11220B |
Boîtes (9) | 3 x 3 |
117.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12472510
|
Tenak™
TE11234B |
Boîtes (20) | 5 x 4 |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12472520
|
Tenak™
TE11254B |
Boîtes (25) | 5 x 5 |
196.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12492500
|
Tenak™
TE11222B |
Boîtes (12) | 4 x 3 |
130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12492520
|
Tenak™
TE11256B |
Boîtes (30) | 6 x 5 |
217.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
- Holds is expressed by Height x Dept
Spécification
Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires | |
Boîtes (20) | |
Congélateur vertical |
Résistantes à l’eau de mer | |
Aluminium | |
50 mm (boîte) |