Learn More
Tenak™ ECO AluRack pour congélateurs verticaux, hauteur de 32 mm, avec boîtes
Les boîtes de congélation ECO AluRack s’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard.
137.00€ - 244.00€
Spécification
Comprend | Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires |
---|---|
Description | Résistantes à l’eau de mer |
Capacité | Boîtes (18) |
Matériau | Aluminium |
Hauteur (métrique) | 32 mm (boîte) |
Code produit | Marque | Capacité | Array | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Array | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12402480
|
Tenak™
TE11122B |
Boîtes (18) | 6 x 3 | 425 x 139 x 216 mm |
150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12402490
|
Tenak™
TE11134B |
Boîtes (28) | 7 x 4 | 564 x 139 x 252 mm |
195.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12402500
|
Tenak™
TE11152B |
Boîtes (30) | 6 x 5 | 693 x 139 x 216 mm |
201.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12422480
|
Tenak™
TE11124B |
Boîtes (21) | 7 x 3 | 425 x 139 x 252 mm |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12422490
|
Tenak™
TE11136B |
Boîtes (32) | 8 x 4 | 564 x 139 x 288 mm |
211.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12422500
|
Tenak™
TE11154B |
Boîtes (35) | 7 x 5 | 693 x 139 x 252 mm |
222.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12442480
|
Tenak™
TE11126B |
Boîtes (24) | 6 x 4 | 425 x 139 x 288 mm |
178.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12442490
|
Tenak™
TE11138B |
Boîtes (36) | 9 x 4 | 564 x 139 x 324 mm |
226.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12442500
|
Tenak™
TE11156B |
Boîtes (40) | 8 x 5 | 693 x 139 x 288 mm |
244.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12462480
|
Tenak™
TE11130B |
Boîtes (20) | 5 x 4 | 564 x 139 x 180 mm |
155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12462490
|
Tenak™
TE11140B |
Boîtes (40) | 10 x 4 | 564 x 139 x 360 mm |
244.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12482470
|
Tenak™
TE11120B |
Boîtes (15) | 5 x 3 | 425 x 139 x 180 mm |
137.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12482480
|
Tenak™
TE11132B |
Boîtes (24) | 6 x 4 | 564 x 139 x 216 mm |
173.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12482490
|
Tenak™
TE11150B |
Boîtes (25) | 5 x 5 | 683 x 139 x 180 mm |
181.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En aluminium résistant à l’eau de mer
- S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
- Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
- Comprend des boîtes en carton blanc standard avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
- Leur contenance est exprimée en hauteur x profondeur
Spécification
Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires | |
Boîtes (18) | |
32 mm (boîte) |
Résistantes à l’eau de mer | |
Aluminium |