missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 85 mm Shelf Height

L’Eco AluRack pour congélateurs verticaux est conçu pour accueillir des plaques de microtitration.

Marque:  Tenak™ TE15442

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12458220

  • 91.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • À utiliser dans des congélateurs verticaux
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Fabrication en aluminium
Spécification

Spécification

3 x 4
Aluminium
Congélateur vertical
85 mm
Plaques de microtitration (12)
12
360 x 135 x 259 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis