Learn More
Tenak™ Eco AluRack pour congélateur vertical, pour plaques de microtitration, étagères de 65 mm de haut
Le Eco AluRack pour congélateurs verticaux est conçu pour accueillir des plaques de microtitration.
Marque:  Tenak™ TE15552
Code produit. 12458260
  • 112.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • À utiliser dans des congélateurs verticaux
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Fabrication en aluminium
Spécification
Spécification
3 x 6
Aluminium
Congélateur vertical
65 mm
Plaques de microtitration (18)
18
540 x 135 x 200 mm