missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 25 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
132.00€ - 212.00€
Spécification
Hauteur (métrique) | 25 mm |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs armoires |
Matériau | Aluminium |
Code produit | Marque | Capacité | Array | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Array | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12438210
|
Tenak™
TE15410 |
Plaques de microtitration (24) | 6 x 4 |
132.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12448210
|
Tenak™
TE15412 |
Plaques de microtitration (32) | 8 x 4 |
142.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12458210
|
Tenak™
TE15414 |
Plaques de microtitration (40) | 10 x 4 |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12468210
|
Tenak™
TE15416 |
Plaques de microtitration (48) | 12 x 4 |
161.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12418230
|
Tenak™
TE15460 |
Plaques de microtitration (30) | 6 x 5 |
145.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12428230
|
Tenak™
TE15462 |
Plaques de microtitration (40) | 8 x 5 |
158.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12438230
|
Tenak™
TE15464 |
Plaques de microtitration (50) | 10 x 5 |
170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12448230
|
Tenak™
TE15466 |
Plaques de microtitration (60) | 12 x 5 |
182.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12458250
|
Tenak™
TE15530 |
Plaques de microtitration (36) | 6 x 6 |
157.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12468230
|
Tenak™
TE15470 |
Plaques de microtitration (75) | 15 x 5 |
197.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12468250
|
Tenak™
TE15532 |
Plaques de microtitration (48) | 8 x 6 |
172.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12468270
|
Tenak™
TE15580 |
Plaques de microtitration (42) | 6 x 7 |
167.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12478250
|
Tenak™
TE15534 |
Plaques de microtitration (60) | 10 x 6 |
187.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12478270
|
Tenak™
TE15582 |
Plaques de microtitration (56) | 8 x 7 |
182.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12488250
|
Tenak™
TE15536 |
Plaques de microtitration (72) | 12 x 6 |
201.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12488270
|
Tenak™
TE15584 |
Plaques de microtitration (70) | 10 x 7 |
197.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12498270
|
Tenak™
TE15586 |
Plaques de microtitration (84) | 12 x 7 |
212.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- For use in upright freezers
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Constructed of aluminum
Spécification
25 mm | |
Congélateurs armoires | |
Aluminium |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit