Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 16 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marque:  Tenak™ TE15450
Code produit. 12468220
  • 177.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • À utiliser dans des congélateurs verticaux
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Fabrication en aluminium
Spécification
Spécification
9 x 5
Aluminium
450 x 135 x 153 mm
Plaques de microtitration (45)
Congélateur vertical
16 mm