Learn More
Tenak™ Racks Eco AluRack pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux
Gamme complète de racks pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux. Les racks Eco AluRacks Tenak™ pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux sont empilables pour plus de commodité.
172.00€ - 212.00€
Spécification
Type de produit | Rack pour plaque de microtitration |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Empilables | Oui |
À utiliser avec (équipement) | Plaques de microtitration, congélateurs verticaux |
Nb par paquet | 1/boîte |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12408210
|
Tenak™
TE15402 |
Plaques (52) |
172.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12428250
|
Tenak™
TE15522 |
Plaques (78) |
191.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12438270
|
Tenak™
TE15572 |
Plaques (91) |
197.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12448270
|
Tenak™
TE15574 |
Plaques (112) |
212.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12458230
|
Tenak™
TE15468 |
Plaques (70) |
191.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12478220
|
Tenak™
TE15452 |
Plaques (65) |
187.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Les racks peuvent être utilisés avec tous les modèles de congélateurs
- En aluminium
Spécification
Rack pour plaque de microtitration | |
Oui | |
1/boîte |
Aluminium | |
Plaques de microtitration, congélateurs verticaux | |
135 mm |