Learn More
Tenak™ Racks Eco AluRack pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux
Gamme complète de racks pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux. Les racks Eco AluRacks Tenak™ pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux sont empilables pour plus de commodité.
Marque: Tenak™ TE15522
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Les racks peuvent être utilisés avec tous les modèles de congélateurs
- En aluminium
Spécification
Rack pour plaque de microtitration | |
13 x 6 | |
Aluminium | |
Plaques de microtitration, congélateurs verticaux | |
540 x 135 x 221mm | |
221 mm | |
540 mm |
Pour étagères de 16 mm de hauteur | |
Plaques (78) | |
Oui | |
1/boîte | |
135 mm | |
16 mm |