Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
72.05€ - 128.00€
Spécification
Comprend | Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires |
---|---|
Description | Résistantes à l’eau de mer |
Capacité | Boîtes (6) |
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs-coffre |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12418140
|
Tenak™
TE11538B |
Boîtes (6) |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12438130
|
Tenak™
TE11530B |
Boîtes (2) |
72.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12438140
|
Tenak™
TE11540B |
Boîtes (7) |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12458130
|
Tenak™
TE11532B |
Boîtes (3) |
77.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12458140
|
Tenak™
TE11542B |
Boîtes (8) |
117.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12478130
|
Tenak™
TE11534B |
Boîtes (4) |
85.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12478140
|
Tenak™
TE11544B |
Boîtes (9) |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12498130
|
Tenak™
TE11536B |
Boîtes (5) |
92.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Spécification
Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires | |
Boîtes (6) | |
Congélateurs-coffre |
Résistantes à l’eau de mer | |
Aluminium | |
75 mm (boîte) |