Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 50 mm Box Height
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marque: Tenak™ TE11506
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En aluminium résistant à l’eau de mer
- S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
- Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
- Sans boîtes en carton blanc standard
Spécification
Résistantes à l’eau de mer | |
Aluminium | |
Congélateurs-coffre | |
50 mm (boîte) |
Boîtes (7) | |
7 | |
140 x 140 x 390 mm |