Learn More
Tenak™ ECO AluRack pour congélateurs-coffre, boîtes de 32 mm de haut, avec boîtes
ECO AluRack s’adapte à n’importe quel congélateur-coffre et peut être utilisé avec toutes les cryoboîtes standard.
Marque: Tenak™ TE11460B
This item is not returnable.
View return policy
Description
- En aluminium résistant à l’eau de mer
- S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
- Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
- Comprend des boîtes en carton blanc standard avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
Specifications
Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires | |
Boîtes (10) | |
Congélateurs-coffre | |
32 mm (boîte) |
Résistantes à l’eau de mer | |
Aluminium | |
140 x 140 x 360 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction