missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 32 mm Box Height
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
72.00€ - 92.35€
Spécification
Description | Résistant à l'eau de mer |
---|---|
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs de coffre |
Hauteur (métrique) | 32 mm (Boîte) |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12422580
|
Tenak™
TE11458 |
Boîtes (8) |
72.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12422590
|
Tenak™
TE11466 |
Boîtes (16) |
85.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12442590
|
Tenak™
TE11468 |
Boîtes (18) |
89.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12462580
|
Tenak™
TE11462 |
Boîtes (12) |
77.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12462590
|
Tenak™
TE11470 |
Boîtes (20) |
92.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Without standard white cardboard boxes
Spécification
Résistant à l'eau de mer | |
Aluminium | |
Congélateurs de coffre | |
32 mm (Boîte) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit