Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 130 mm Box Height
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marque:  Tenak™ TE11576
Code produit. 12448160
  • 82.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En aluminium résistant à l’eau de mer
  • S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
  • Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
  • Sans boîtes en carton blanc standard
Spécification
Spécification
Résistantes à l’eau de mer
Aluminium
Congélateurs-coffre
130 mm (Boîte)
Boîtes (5)
5
140 x 140 x 669 mm