Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 85 mm Shelf Height
Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
67.15€ - 88.75€
Spécification
Capacité Plaques de microtitration (3)
Matériau Aluminium
À utiliser avec (équipement) Congélateurs-coffre
Hauteur (métrique) 85 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Capacité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Prix Quantité et disponibilité  
12438200
Afficher les documents
Tenak™
TE15210
Plaques de microtitration (3)
67.15€
1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12448200
Afficher les documents
Tenak™
TE15212
Plaques de microtitration (4)
70.80€
1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12458200
Afficher les documents
Tenak™
TE15214
Plaques de microtitration (5)
75.55€
1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12468200
Afficher les documents
Tenak™
TE15216
Plaques de microtitration (6)
79.15€
1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12478200
Afficher les documents
Tenak™
TE15218
Plaques de microtitration (7)
83.35€
1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12488200
Afficher les documents
Tenak™
TE15220
Plaques de microtitration (8)
88.75€
1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
Description
  • For use in chest freezers
  • Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
  • Constructed of aluminum
Spécification
Spécification
Plaques de microtitration (3)
Aluminium
Congélateurs-coffre
85 mm