Learn More
Tenak™ Eco AluRack pour congélateur-coffre, pour plaques de microtitration, étagères de 85 mm de haut
Le Eco AluRack pour congélateurs-coffres est conçu pour accueillir des plaques de microtitration.
Marque:  Tenak™ TE15216
Code produit. 12468200
  • 79.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • À utiliser dans les congélateurs-coffre
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Fabrication en aluminium
Spécification
Spécification
Plaques de microtitration (6)
6
135 x 92 x 530 mm
Aluminium
Congélateurs-coffre
85 mm