missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 25 mm Shelf Height
Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
86.95€ - 152.00€
Spécification
Matériau | Aluminium |
---|---|
Type | Support de congélation |
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs de coffre |
Hauteur (métrique) | 25 mm |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12408180
|
Tenak™
TE15140 |
Microplaques (21) |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12418180
|
Tenak™
TE15142 |
Microplaques (23) |
136.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12438180
|
Tenak™
TE15146 |
Microplaques (27) |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12458170
|
Tenak™
TE15130 |
Microplaques (11) |
86.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12468170
|
Tenak™
TE15132 |
Microplaques (13) |
94.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12488170
|
Tenak™
TE15136 |
Microplaques (17) |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12498170
|
Tenak™
TE15138 |
Microplaques (19) |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- For use in chest freezers
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Constructed of aluminum
Spécification
Aluminium | |
Support de congélation | |
Congélateurs de coffre | |
25 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit