Learn More
Tenak™ Eco AluRack pour congélateur-coffre, pour plaques de microtitration, étagères de 25 mm de haut
Le Eco AluRack pour congélateurs-coffres est conçu pour accueillir des plaques de microtitration.
Marque: Tenak™ TE15146
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser dans les congélateurs-coffre
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Fabrication en aluminium
Spécification
Aluminium | |
Congélateurs de coffre | |
135 x 92 x 673 mm |
Support de congélation | |
Microplaques (27) | |
25 mm |