Learn More
Sharpsguard™ Eco 5 Waste Container
The new Sharpsguard™ eco 5 containers, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have not been contaminated with medicines.
16.70€
Spécification
Capacité (métrique) | 3,98 L |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 176 mm |
Hauteur (métrique) | 285 mm |
Poids (métrique) | 338 g |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17744844
|
Sharpsguard™
DD471OLR |
Orange |
16.70€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17754844
|
Sharpsguard™
DD471YLR |
Jaune |
16.70€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Sharpsguard™ eco 5 is an ideal general-purpose sharps container, it provides maximum capacity in the minimum working space.
- This container is supplied with the base and lid separately. Details about how to lock the container and keep the users and contents safe can be found on the label.
- It is designed to fit safely and securely on our POUDS™ bracket range.
- This container is for disposal by incineration or other authorized process and is designed for the consignment of waste categorized by EWC codes: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Spécification
3,98 L | |
176 mm | |
285 mm | |
338 g |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sharpsguard™ Eco 5 Waste Container