Learn More
Sharpsguard™ Eco 5 Waste Container
The new Sharpsguard™ eco 5 containers, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have not been contaminated with medicines.
Marque: Sharpsguard™ DD471YLR
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 16.22400kg
Description
- Le récipient écologique Sharpsguard™ 5 est un récipient à usage général pour objets tranchants idéal qui permet une capacité maximale dans un espace de travail minimum.
- Ce récipient est fourni avec la base et le couvercle séparément. Vous trouverez sur l’étiquette des détails sur la façon de verrouiller le conteneur et de préserver la sécurité des utilisateurs et du contenu.
- Il est conçu pour s’adapter en toute sécurité à notre gamme de support POUDS™.
- Ce récipient est destiné à l’élimination par incinération ou par tout autre procédé autorisé et est conçu pour l’envoi de déchets classés par codes CEE : 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Spécification
3,98 L | |
Jaune | |
338 g |
176 mm | |
285 mm |