Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ 300μL
Adaptées aux pipettes de 300 μl les plus appréciées
Marque: Labcon™ 1039-960-006-9
Description
- Pointe biseautée
- Si elles sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
300 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
52,1 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Rack, 96 | |
96 pointes/portoir, 10 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte | |
Adaptées aux pipettes de 300 µl les plus appréciées | |
Eclipse™ |
Sans filtre | |
Transparent | |
2,05 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Biseauté | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |