Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Wide Orifice Pipette Tips
These beveled point tips have a 1.45 mm orifice for use with viscous samples.
16.75€ - 61.10€
Spécification
Volume (métrique) | 200 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavable |
Longueur (impériale) | 1,95 in |
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16653872
|
Labcon™
1026-260-000-9 |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | Portoir, 96 | Non stérile |
42.60€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16663872
|
Labcon™
1026-965-006-9 |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | Portoir, 96 | Stérile |
61.10€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17557786
|
Labcon™
1026-800-000-9 |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | Emballé | Non stérile |
16.75€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17567786
|
Labcon™
1026-960-006-9 |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | Portoir, 96 | Non stérile |
41.95€
960 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Fits most standard 200 μL pipettes
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Spécification
200 μl | |
Transparent | |
1,95 in | |
Manipulation de liquides | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Autoclavable | |
49,7 mm | |
Orifice large, pointe en biseau | |
Pipettes de 200 μl | |
Eclipse™ |