Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Wide Orifice Pipette Tips
These beveled point tips have a 1.45 mm orifice for use with viscous samples.
Marque: Labcon™ 1026-960-006-9
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.46510kg
Description
- Convient aux pipettes standard de 200 μl
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
200 μl | |
Non stérile | |
Violet | |
1,95 in | |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | |
Manipulation de liquides | |
Orifice large, pointe en biseau | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
Autoclavable | |
49,7 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Portoir, 96 | |
960 cônes/boîte | |
Pipettes de 200 μl | |
Eclipse™ |