Learn More
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 3 Secondary Antibody, Cytiva
Marque: Life Science products Cytiva 28-9011-07
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
Spécification
IgG | |
Cyanine3 | |
600 μg | |
Purified |
Monoclonal | |
Goat | |
Secondary | |
IgG |