Learn More
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 3 Secondary Antibody, Cytiva
222.09€ - 483.00€
Spécification
Antigène | IgG |
---|---|
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Cyanine3 |
Forme | Purified |
Espèces hôtes | Goat |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11580634
|
Life Science products Cytiva
28-9011-06 |
150 μg |
483.00€
150µg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11590634
|
Life Science products Cytiva
28-9011-07 |
600 μg | N/A | ||||||
Description
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
Spécification
IgG | |
Cyanine3 | |
Goat | |
Secondary |
Monoclonal | |
Purified | |
IgG |
Sécurité et traitement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .