Learn More
Invitrogen™ Kit de flux de travail pour cytométrie en flux de surface de cellules humaines eBioscience™
Le kit de flux de travail pour cytométrie en flux de surface de cellules humaines eBioscience™ contient tous les tampons, les bloqueurs et les microbilles nécessaires pour mener à bien une expérience standard de cytométrie en flux pour la coloration des cibles de surface de cellules dans les suspensions de cellules humaines.
Marque:  Invitrogen™ A53011
Code produit. 17777463
  • 360.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Le kit contient tous les tampons, les bloqueurs et les microbilles nécessaires pour mener à bien une expérience standard de cytométrie en flux pour la coloration des cibles de surface de cellules dans les suspensions de cellules humaines
  • Lorsqu’ils sont associés à des anticorps spécifiques à l’expérience, les réactifs de ce kit ont été optimisés pour travailler ensemble afin de détecter les cibles de surface de cellules par cytométrie en flux
  • Contrôles de compensation efficaces
  • Blocage des récepteurs FC
  • Solution de blocage non anticorps, non basée sur les protéines pour réduire la coloration de fond des fluorophores
  • Le tampon de liaison des anticorps minimise la liaison non spécifique des anticorps
  • Tampon de fixation pour le stockage des échantillons colorés
Ce kit comprend :
  • Microbilles de compensation eBeads™ Plus Ultracomp (01-3333-41)
  • Anticorps polyclonal inhibiteur de liaison des récepteurs Fc, eBioscience (14-9161-71)
  • Tampon de blocage des macrophages et des monocytes CellBlox (B001T02F01)
  • Tampon de coloration pour la cytométrie en flux eBioscience (00-4222-57)
  • Tampon de fixation IC eBioscience (00-8222-49)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 kit
Cytométrie en flux
Nom du produit
Invitrogen™ Kit de flux de travail pour cytométrie en flux de surface de cellules humaines eBioscience™ > 1 kit