Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Portoir pour boîtes de Petri Easyplate
Pour augmenter l’espace de travail et transporter efficacement une grande quantité de boîtes de Petri.
20.24€ - 995.00€
Spécification
Type de produit | Porte-boîtes de Pétri |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité | Boîtes de Pétri (100 mm) |
Matériau | PC |
À utiliser avec (équipement) | Boîte de Petri |
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11744736
|
Bel-Art™ Scienceware™
F18982-0009 |
Naturel | 24 cm |
20.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10358469
|
Bel-Art™ Scienceware™
F18982-0409 |
Assortiment | 24 cm |
995.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11794736
|
Bel-Art™ Scienceware™
F18982-0314 |
Bleu | 37 cm | N/A | |||||
Description
- Bandes de retenue en silicone permettant de fixer chaque boîte de Petri ; Insertion et retrait facilités des groupes de boîtes sans perturber les boîtes supérieures ou inférieures
- Étiquettes latérales pour identifier des échantillons critiques
- PC léger et résistant aux produits chimiques
- Produit autoclavable à 121°C (250°F)
Spécification
Porte-boîtes de Pétri | |
Boîtes de Pétri (100 mm) | |
Boîte de Petri |
Autoclavable | |
PC | |
1/boîte |