Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Portoir pour boîtes de Petri Easyplate
Pour augmenter l’espace de travail et transporter efficacement une grande quantité de boîtes de Petri.
Marque:  Bel-Art™ Scienceware™ F18982-0314
Code produit. 11794736
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Bandes de retenue en silicone permettant de fixer chaque boîte de Petri ; Insertion et retrait facilités des groupes de boîtes sans perturber les boîtes supérieures ou inférieures
  • Étiquettes latérales pour identifier des échantillons critiques
  • PC léger et résistant aux produits chimiques
  • Produit autoclavable à 121°C (250°F)
Spécification
Spécification
Porte-boîtes de Pétri
Bleu
PC
Boîte de Petri
37 cm
Autoclavable
Boîtes de Pétri (100 mm)
84
1/boîte
0,111 kg