Learn More
Contec™ Système nettoyeur pour lanières DualClean™ Softwall
Conçu pour nettoyer soigneusement, économiquement et aisément les rideaux à lanières de vinyle. Le système de nettoyage des lanières Contec™ DualClean™ Softwall est un système unique qui permet de nettoyer rapidement les deux côtés d’un rideau à lanières en plastique de 4 à 12 po en un seul passage.
440.00€ - 938.00€
Spécification
Code couleur | White |
---|---|
À utiliser avec (application) | Permet à un opérateur de nettoyer facilement et rapidement les deux côtés des rideaux en plastique en un seul passage |
Color-coded | No |
Code produit | Marque | Type de produit | Matériau | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Matériau | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15626986
![]() ![]() |
Contec™
DCMD0001 |
Double housse de nettoyage | Microfibre en polyester | Non stérile |
918.00€
80 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15636986
![]() ![]() |
Contec™
DCQT0001 |
Double housse de nettoyage | Tricot de polyester | Non stérile |
533.00€
80 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15606986
![]() ![]() |
Contec™
2778 |
Double cadre propre | Acier inox (304) | Non stérile |
440.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15646986
![]() ![]() |
Contec™
DCQT0002 |
Double housse de nettoyage | Tricot de polyester | Stérile |
938.00€
80 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
DualClean SystemLe système comprend un cadre en acier inoxydable avec deux bras de surface courbes, des housses en tissu et un manche QuickConnect™. Les manches QuickConnect sont interchangeables. Le manche recommandé pour le système DualClean est le manche en fibre de verre extensible référence 19168806. Toutes les pièces sont vendues séparément.
- Nettoie facilement et uniformément les deux côtés de la longueur de la bande
- Deux housses en tissu disponibles pour répondre aux besoins de nettoyage :
- Le tissu éponge en microfibre élimine et emprisonne la poussière et autres contaminants visibles.
- La maille polyester Quiltec™ est parfaitement adaptée aux environnements critiques.
- Le cadre se fixe à une grande variété de manches Contec.
- Le cadre électropoli est autoclavable et résistant à la plupart des produits chimiques et désinfectants.
Spécification
White | |
Permet à un opérateur de nettoyer facilement et rapidement les deux côtés des rideaux en plastique en un seul passage | |
No |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Contec™ Système nettoyeur pour lanières DualClean™ Softwall