Learn More
Contec™ Système nettoyeur pour lanières DualClean™ Softwall
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Type de produit:
Double cadre propre
Double housse de nettoyage
Matériau:
Acier inox (304)
Microfibre en polyester
Tricot de polyester
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Conditionnement:
1 pièce
80 pièces
Description
DualClean System
Le système comprend un cadre en acier inoxydable avec deux bras de surface courbes, des housses en tissu et un manche QuickConnect™. Les manches QuickConnect sont interchangeables. Le manche recommandé pour le système DualClean est le manche en fibre de verre extensible référence 19168806. Toutes les pièces sont vendues séparément.
Le système comprend un cadre en acier inoxydable avec deux bras de surface courbes, des housses en tissu et un manche QuickConnect™. Les manches QuickConnect sont interchangeables. Le manche recommandé pour le système DualClean est le manche en fibre de verre extensible référence 19168806. Toutes les pièces sont vendues séparément.
- Nettoie facilement et uniformément les deux côtés de la longueur de la bande
- Deux housses en tissu disponibles pour répondre aux besoins de nettoyage :
- Le tissu éponge en microfibre élimine et emprisonne la poussière et autres contaminants visibles.
- La maille polyester Quiltec™ est parfaitement adaptée aux environnements critiques.
- Le cadre se fixe à une grande variété de manches Contec.
- Le cadre électropoli est autoclavable et résistant à la plupart des produits chimiques et désinfectants.
Spécification
Spécification
| Dimensions | 14,5 x 6,8 in (36,5 x 17 cm) |
| Type de produit | Double cadre propre |
| Code couleur | Blanc |
| Modèle | 2778 |
| Longueur (impériale) | 14,5 in |
| Stérilité | Non stériles |
| Longueur (métrique) | 36,8 cm |
| Largeur (métrique) | 17 cm |
| Largeur (impériale) | 6,8 in |
| Jetable | Réutilisable |
| Afficher plus |