Learn More
Invitrogen™ E-PAGE™ Midi Protein Gels, 3.7 mm
Les gels E-PAGE™ sont autonomes et prémoulés et comprennent une matrice de gel et des électrodes placées dans une cassette jetable.
582.00€ - 706.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | E-Base |
---|---|
Dimensions de gel | Midi |
GelThickness | 3,7 mm |
Type de gel | E-PAGE™ |
Type de séparation | Dénaturant |
Code produit | Marque | Pourcentage de gel | Puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Pourcentage de gel | Puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10654583
|
Invitrogen™
EP09606 |
6% | 96 puits |
706.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10206172
|
Invitrogen™
EP04808 |
8% | 48 puits |
582.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les gels E-PAGE autonomes et prémoulés comprennent une matrice de gel et des électrodes conditionnées à l’intérieur d’une cassette jetable. La séparation des protéines avec un gel E-PAGE nécessite un dispositif intégré EBase (EBM03), une plateforme compacte et automatisée conçue pour une électrophorèse à débit moyen et élevé.
Chaque gel E-PAGE 48 à 8 % contient 48 voies d’échantillonnage et 4 voies de marquage avec une longueur de séparation de 3,2 cm. Les gels E-PAGE 48 peuvent être chargés avec un pipeteur à 12 ou 8 canaux ou des systèmes robotiques à 4 ou 8 cônes.Chaque gel E-PAGE 96 à 6 % contient 96 voies d’échantillons et 8 voies de marquage avec une longueur de séparation de 1,6 cm. Les ouvertures de puits de la cassette E-PAGE 96 sont compatibles avec le format de plaque standard à 96 puits et peuvent être chargées facilement avec un pipeteur multicanaux ou des dispositifs robotiques à manipulation de liquides à 8, 12 ou 96 cônes.
Les cassettes E-PAGE à 48 et 96 voies peuvent être ouvertes pour retirer le gel et procéder à une coloration ou un transfert en aval. Par ailleurs, chaque cassette est étiquetée d’un code-barres individuel pour faciliter l’identification du gel à l’aide de lecteurs de codes-barres vendus dans le commerce.
En savoir plus sur le système de gel prémoulé E-PAGE
Le système de gel prémoulé E-PAGE est conçu pour procéder à l’électrophorèse rapide et propre des protéines à débit élevé et moyen. Ce système comprend les gels prémoulés E-PAGE, les dispositifs intégrés E-Base pour la migration des gels et le logiciel gratuit E-Editor 2.0 pour l’analyse des images.
Les dispositifs intégrés E-Base comprennent une base et une source d’alimentation dans un seul périphérique. Jusqu’à trois dispositifs E-Base ‘‘filles’’ (A10573) peuvent être connectés à une base E-Base mère afin de pouvoir procéder, avec des paramètres identiques, à la migration simultanée de plusieurs gels. Les dispositifs intégrés E-Base sont compatibles avec la taille de plaque standard SBS (Society for Biomolecules Screening) et peuvent être facilement installés sur un plateau robotisé pour la manipulation des liquides.
Spécification
E-Base | |
3,7 mm | |
Dénaturant | |
E-PAGE™ | |
Température ambiante | |
13 cm |
Midi | |
E-PAGE™ | |
Poids moléculaire | |
8 gels/boîte | |
Conserver à température ambiante. Ne pas laisser la température tomber en dessous de 4°C ou monter au-dessus de 40°C | |
10,8 cm |