Learn More
Invitrogen™ E-PAGE™ Midi Protein Gels, 3.7 mm
Les gels E-PAGE™ sont autonomes et prémoulés et comprennent une matrice de gel et des électrodes placées dans une cassette jetable.
Marque: Invitrogen™ EP04808
524.83 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21959" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Includes: Huit gels, un tampon de chargement E-PAGE™, un tampon de transfert E-PAGE™ réutilisable et un décapsuleur papillon.
Description
Les gels E-PAGE autonomes et prémoulés comprennent une matrice de gel et des électrodes conditionnées à l’intérieur d’une cassette jetable. La séparation des protéines avec un gel E-PAGE nécessite un dispositif intégré EBase (EBM03), une plateforme compacte et automatisée conçue pour une électrophorèse à débit moyen et élevé.
Chaque gel E-PAGE™ 48 à 8 % contient 48 voies d’échantillonnage et 4 voies de marquage avec une longueur de séparation de 3,2 cm. Les gels E-PAGE™ 48 peuvent être chargés avec un pipeteur à 12 ou 8 canaux ou des systèmes robotiques à 4 ou 8 cônes (Figure 1).Chaque gel E-PAGE™ 96 6 % contient 96 voies d’échantillons et 8 voies de marquage avec une longueur de séparation de 1,6 cm. Les ouvertures des puits de la cassette E-PAGE™ 96 sont compatibles avec le format de plaque à 96 puits standard et peuvent être chargées facilement avec un pipeteur multicanaux ou des dispositifs robotisés de manipulation de liquides à 8, 12 ou 96 cônes (Figure 2).
Les cassettes E-PAGE™ à 48 et 96 voies peuvent être ouvertes pour retirer le gel et procéder à une coloration ou un transfert en aval (Illustrations 3 et 4). Par ailleurs, chaque cassette est étiquetée d’un code-barres individuel pour faciliter l’identification du gel à l’aide de lecteurs de code-barres vendus dans le commerce.
En savoir plus sur le système de gel prémoulé E-PAGE™
Le système de gel prémoulé E-PAGE™ est conçu pour procéder à l’électrophorèse rapide et propre des protéines à débit élevé et moyen. Ce système comprend les gels prémoulés E-PAGE™, les dispositifs intégrés E-Base™ pour la migration des gels et le logiciel gratuit E-Editor™ 2.0 pour l’analyse des images.
Les dispositifs intégrés E-Base™ comprennent une base et une source d’alimentation dans un seul périphérique. Jusqu’à 3 dispositifs E-Base™ ‘‘filles’’ (A10573) peuvent être connectés à une base E-Base™ mère afin de pouvoir procéder, avec des paramètres identiques, à la migration simultanée de plusieurs gels. Les dispositifs intégrés E-Base™ sont compatibles avec la taille de plaque standard SBS (Society for Biomolecules Screening) et peuvent être facilement installés sur un plateau robotisé pour la manipulation des liquides.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
E-Base | |
Midi | |
E-PAGE™ | |
20 à 220 kDa | |
48 puits | |
E-PAGE™ | |
Température ambiante | |
13 cm |
8% | |
3,7 mm | |
Jusqu’à 15 µl | |
Dénaturant | |
Poids moléculaire | |
8 gels/boîte | |
Conserver à température ambiante. Ne pas laisser la température tomber en dessous de 4°C ou monter au-dessus de 40°C | |
10,8 cm |