Learn More
IBA Lifesciences Vecteur d’expression d’E. coli pASG-IBA sans sécrétion
Régulez l’expression des protéines avec un vecteur porteur du promoteur / de l’opérateur inductible de tétracycline. Le vecteur d’expression d’E. coli IBA Lifesciences GmbH sans sécrétion permet l’expression de protéines dans E. coli.
266.00€ - 291.00€
Spécification
Agent d’induction | Inductible avec l’anhydropéracycline |
---|---|
Marqueur génétique | Ampicilline |
Accélérateur | Tet |
Type de produit | Vector |
Contenu et stockage | Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme |
Code produit | Marque | Vecteur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Vecteur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15603758
![]() |
IBA Lifesciences
5-4164-001 |
pASG-IBA164 | N/A | N/A | N/A | |||||
15613758
![]() |
IBA Lifesciences
5-4167-001 |
pASG-IBA167 | N/A | N/A | N/A | |||||
15623748
![]() |
IBA Lifesciences
5-4103-001 |
pASG-IBA103 |
286.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15623758
![]() |
IBA Lifesciences
5-4168-001 |
pASG-IBA168 | N/A | N/A | N/A | |||||
15633728
![]() |
IBA Lifesciences
5-4000-001 |
pASG-IBAwt1 |
286.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15633738
![]() |
IBA Lifesciences
5-4043-001 |
pASG-IBA43 |
286.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15643748
![]() |
IBA Lifesciences
5-4105-001 |
pASG-IBA105 |
286.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15653738
![]() |
IBA Lifesciences
5-4045-001 |
pASG-IBA45 |
286.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15653748
![]() |
IBA Lifesciences
5-4123-001 |
pASG-IBA123 | N/A | N/A | N/A | |||||
15663728
![]() |
IBA Lifesciences
5-4003-001 |
pASG-IBA3 |
286.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15663738
![]() |
IBA Lifesciences
5-4062-001 |
pASG-IBA62 | N/A | N/A | N/A | |||||
15663748
![]() |
IBA Lifesciences
5-4143-001 |
pASG-IBA143 |
286.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15683728
![]() |
IBA Lifesciences
5-4005-001 |
pASG-IBA5 |
286.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15683738
![]() |
IBA Lifesciences
5-4064-001 |
pASG-IBA64 | N/A | N/A | N/A | |||||
15683748
![]() |
IBA Lifesciences
5-4145-001 |
pASG-IBA145 |
286.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15693728
![]() |
IBA Lifesciences
5-4023-001 |
pASG-IBA23 | N/A | N/A | N/A | |||||
15693748
![]() |
IBA Lifesciences
5-4162-001 |
pASG-IBA162 | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Régulez l’expression des protéines avec un vecteur porteur du promoteur / de l’opérateur inductible de tétracycline. Le vecteur d’expression d’E. coli sans sécrétion IBA Lifesciences GmbH permet l’expression de protéines chez l’E. coli.Specifications
Inductible avec l’anhydropéracycline | |
Tet | |
Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme | |
5 μg |
Ampicilline | |
Vector | |
250 ng/μl |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
IBA Lifesciences Vecteur d’expression d’E. coli pASG-IBA sans sécrétion