Learn More
IBA Lifesciences Vecteur d’expression d’E. coli pASG-IBA sans sécrétion
GREENER_CHOICE
Code produit. 15653738 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Vecteur:
pASG-IBA103
pASG-IBA105
pASG-IBA123
pASG-IBA143
pASG-IBA145
pASG-IBA162
pASG-IBA164
pASG-IBA167
pASG-IBA168
pASG-IBA23
pASG-IBA3
pASG-IBA43
pASG-IBA45
pASG-IBA5
pASG-IBA62
pASG-IBA64
pASG-IBAwt1
Conditionnement:
5µg
Code produit. 15653738
Marque: IBA Lifesciences 54045001
Régulez l’expression des protéines avec un vecteur porteur du promoteur / de l’opérateur inductible de tétracycline. Le vecteur d’expression d’E. coli IBA Lifesciences GmbH sans sécrétion permet l’expression de protéines dans E. coli.
  • Les vecteurs pASG-IBA sont conçus pour l’expression de protéines cibles sans marquage d’affinité dans E. coli.
  • Le vecteur porte une cassette de résistance à l’ampicilline pour la sélection des cellules E. coli transformées, d’origine F1 et ColE1 pour un nombre de copies de plasmides élevé et le promoteur/opérateur inductible de tétracycline pour l’expression régulée des protéines.
  • Les vecteurs peuvent être associés à n’importe quelle souche d’E. coli puisque le promoteur tet fonctionne indépendamment du contexte génétique d’E. coli.
  • L’expression de la protéine recombinante est induite par l’ajout d’anhydroptétracycline, un dérivé de la tétracycline qui ne présente pas d’activité antibiotique.
Veuillez noter que le clonage dans les vecteurs accepteurs pASG-IBA nécessite obligatoirement l’enzyme de restriction Esp3I car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pASG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible.
Spécification
Agent d’induction Inductible avec l’anhydropéracycline
Marqueur génétique Ampicilline
Accélérateur Tet
Type de produit Vector
Contenu et stockage Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme
Espèces E.coli
Marqueur de protéine Marqueur His Tag (6x), marqueur Strep-tag™II, 6x His-Tag
Méthode de clonage Direct Cloning
Concentration 250 ng/μl
Primer Forward
Quantité 5 μg
Vecteur pASG-IBA45
À utiliser avec (application) Vector for recombinant expression in E. coli