Description
- Bouchons d’oreille faciles à utiliser offrant une protection efficace, pour une exposition sonore faible à modérée
- Ils n’ont pas besoin d’être roulés et écrasés, il suffit de former une étanchéité à l’entrée du canal de l’oreille pour obtenir un ajustement sûr
- En mousse souple, confortable à récupération lente
Spécification
Spécification
Couleur | Jaune |
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
Paires par paquet | 1000 paires/boîte |
Taux de réduction sonore (NRR) | 21 dB |
Corded | Sans cordon |
Type de produit | Bouchons d’oreille |
Diélectrique | Non |
Matériau | Mousse de polyuréthane à récupération lente |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Bouchons d’oreille E-A-R™ E-A-Rsoft™ 21 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu