Learn More
3M™ Bouchons d’oreille E-A-R™ E-A-Rsoft FX
Click to view available options
Corded:
Avec cordon
Sans cordon
Conditionnement:
200 paires
Description
- Bouchons d’oreilles à atténuation la plus élevée disponible à 39 dB
- La finition conique lisse permet un ajustement facile et confortable
- La forme de la bride, lorsqu’elle est roulée, sert de dispositif d’insertion très efficace
- Idéaux pour les personnes souhaitant une atténuation plus élevée
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert fluo |
| Quantité | 200/boîte |
| Corded | Sans cordon |
| Type de produit | Bouchon d’oreille |
| Modèle | Se roulent |