Learn More
3M™ Bouchons d’oreille E-A-R™ Classic™ Code produit.: 12354749
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
3M™ Bouchons d’oreille E-A-R™ Classic™
Code produit. 12354749
Avec cordon, 28db
Click to view available options
Corded:
Avec cordon
Sans cordon
Taux de réduction sonore (NRR):
28db
Code produit. 12354749
Marque: 3M™ 7000052844
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protection auditive impeccable et confort pendant toute la journée. Les bouchons d’oreilles 3M E-A-R Classic offrent une atténuation du bruit de 28 ou 29 dB.
Mousse de polymère douce, à absorption d’énergie, offrant une excellente protection auditive et un grand confort pendant toute la journée. Idéal pour une utilisation où le bruit se révèle problématique dans un environnement de travail ou lors d’activités de loisirs.
  • Matériau ferme avec un temps de retour à la forme initiale lent afin d’obtenir un bon ajustement
  • Forme cylindrique spéciale qui convient à la plupart des conduits auditifs et fournit une étanchéité fiable
  • Une faible pression d’équilibre contribue à réduire la pression dans le conduit auditif, pour un confort et une portabilité accrus
  • Taille unique adaptée à la majorité des utilisateurs
  • Excellentes caractéristiques d’atténuation du son
  • Résistant à la sueur et à l’humidité, ce qui contribue à l’amélioration du confort
  • Convient parfaitement pour une utilisation dans des conditions chaudes et humides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune
Certifications/Conformité Approuvé CE
Quantité 200/Bte
Taux de réduction sonore (NRR) 28db
Corded Avec cordon
Type de produit Bouchon d’oreille classique
Modèle Se roulent
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Jours
    13
    Heures
    3
    Minutes
    38
    Secondes
    26
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
  • Plusieurs fabricants
    Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.
    Code promotionnel: 24131
    Expire2025-06-08
    Nouvelle offre
    Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Bouchons d’oreille E-A-R™ Classic™ >