Learn More
Honeywell™ Bouchon en mousse (avec cordon) Bilsom 304L
Click to view available options
Jaune/blanc, avec cordon
Description
- Mousse souple pour plus de confort et de performance
- La surface lisse et résistante aux salissures empêche la saleté ou d’autres substances de s’accumuler sur la peau ou de pénétrer dans le conduit auditif
- Idéaux pour les travailleurs qui ont besoin de bloquer les bruits forts et exigent la meilleure protection et le meilleur confort disponibles dans un bouchon d’oreille
- Bouchons d’oreilles en polyuréthane les plus utilisés en Europe
- Performances de blocage du bruit supérieures dans un bouchon d’oreille à usage unique
Spécification
Spécification
Couleur | Jaune, blanc |
Certifications / conformité (Europe) | EPI catégorie PPE : 2, AQ : ISO 9001/2000, Certificat EC : 941057, Attestation CE : 9404815 |
Taux de réduction sonore (NRR) | Rapport signal sur bruit : 33 dB |
Corded | Avec cordon |
Plug Shape | Point |
Type de produit | Bouchon d’oreille à usage unique |
Jetable | Oui |
Matériau | Polyuréthane |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Product Information
Product Information
SPE001 DOC MASQUE VMAXX
Taille: 85.6 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell™ Bouchon en mousse (avec cordon) Bilsom 304L >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu