Learn More
JULABO™ Circulateur chauffant DYNEO™ DD-BC26
Pour les applications internes et externes, équipées de cuves de bain fermées. Cuves bien isolées et comprenant un serpentin pour le contre-refroidissement. Un robinet de vidange intégré permet de vider la cuve en toute sécurité et de le nettoyer.
3970.00€ - 4420.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 19 à 26 L |
---|---|
Débit | 8 à 23 L/min |
Affichage | Écran TFT de 3,5 |
Circulation externe | Oui |
Caractéristiques | Thermostat chauffant |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15930267
|
JULABO™
9021526 |
Interface non incluse |
3970.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15940267
|
JULABO™
9021526.A |
Interface analogique |
4420.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15950267
|
JULABO™
9021526.D |
Interface RS232 |
4390.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Conviennent aux applications internes et externes
- Pompe à pression puissante et réglable à l’infini
- Débit 22 l/min, pression 0,6 bar
- Commutation facile entre circulation interne et circulation externe
- Grand écran TFT couleur, interface multilingue
- Le bouton rotatif central (contrôleur) simplifie le fonctionnement
- Programmateur intégré pour les étapes de programme 8 x 60
- Connexion Pt100 externe intégrée
- port USB
- Couvercle de bain fourni à la livraison
- Le système de vidange intégré facilite et sécurise la vidange du liquide.
- Isolation thermique de haute qualité de la cuve de bain
Spécification
19 à 26 L | |
Écran TFT de 3,5 | |
Thermostat chauffant | |
DYNEO&trade ; DD-BC26 | |
de 20°C à 200°C | |
26 x 35 / 20 cm | |
18,7 kg |
8 à 23 L/min | |
Oui | |
2 kW | |
0,1 à 0,6 bar | |
±0,01°C | |
39 x 62 x 48 | |
200-230 V/50-60 Hz, 100-115 V/50-60 Hz |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
JULABO™ Circulateur chauffant DYNEO™ DD-BC26