Learn More
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10544219
|
Thermo Scientific™
F501L |
1000U (2U/µL) | N/A | N/A | N/A | |||||
10266269
|
Thermo Scientific™
F501S |
250 U (2 U/µl) | N/A | N/A | N/A | |||||
10104529
|
Thermo Scientific™
F503L |
1000 U (2 U/µl) | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
DyNAzyme DNA Polymerases are Taq-like enzymes with improved thermal stability at high temperatures. They are ideal for all routine PCR applications, and have improved tolerance against DMSO. DyNAzyme I DNA Polymerase is a native thermostable DNA polymerase from Thermus brockianus. DyNAzyme II DNA Polymerase is an easy-to-use, recombinant thermostable DNA polymerase for standard PCR.
Highlights
- Improved thermal stability
- Improved tolerance against DMSO
- Supplied with optimized buffers or with Mg2+-free buffers and MgCl2 solution
- Detergent-free buffer also available
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ ADN polymérases DyNAzyme I et II