Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérases DyNAzyme I et II
Code produit. 10266269 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1000U (2U/µL)
1000 U (2 U/µl)
250 U (2 U/µl)
Conditionnement:
1000 unités
250 unités
Code produit. 10266269
Marque: Thermo Scientific™ F501S
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Get improved thermal stability at high temperatures with these Taq-like enzymes, Thermo Scientific™ DyNAzyme™ DNA Polymerases.
DyNAzyme DNA Polymerases are Taq-like enzymes with improved thermal stability at high temperatures. They are ideal for all routine PCR applications, and have improved tolerance against DMSO. DyNAzyme I DNA Polymerase is a native thermostable DNA polymerase from Thermus brockianus. DyNAzyme II DNA Polymerase is an easy-to-use, recombinant thermostable DNA polymerase for standard PCR.
Highlights
  • Improved thermal stability
  • Improved tolerance against DMSO
  • Supplied with optimized buffers or with Mg2+-free buffers and MgCl2 solution
  • Detergent-free buffer also available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage ADN polymérase DyNAzyme II, tampon 10x Optimized DyNAzyme. Température de stockage recommandée -20°C. Stable pendant un an à partir de la date de dosage.
Description ADN polymérase DyNAzyme™ II
Quantité 250 U (2 U/µl)