Learn More
ABEBA™ Sabots professionnels antistatiques blancs dynamiques Ob
Sabots professionnels dynamiques blancs avec bride de talon non pliable, semelle intérieure confort active remplaçable, semelle extérieure antidérapante en TPU
70.95€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Tissu tricoté |
Certifications / conformité (Europe) | Propriétés antistatiques selon la norme EN 61340 Classe climatique 1, conforme à la norme EN ISO 20347 : 2012 OB SRC |
Sexe | Unisexe |
Type de cheville | Sabots |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17111365
|
ABEBA™
37329/35 |
35 |
70.95€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17121365
|
ABEBA™
37329/36 |
36 |
70.95€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17111375
|
ABEBA™
37329/45 |
45 |
70.95€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17121375
|
ABEBA™
37329/46 |
46 |
70.95€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17131375
|
ABEBA™
37329/47 |
47 |
70.95€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17141375
|
ABEBA™
37329/48 |
48 |
70.95€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17131365
|
ABEBA™
37329/37 |
37 |
70.95€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17141365
|
ABEBA™
37329/38 |
38 |
70.95€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17151365
|
ABEBA™
37329/39 |
39 |
70.95€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17161365
|
ABEBA™
37329/40 |
40 |
70.95€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17171365
|
ABEBA™
37329/41 |
41 |
70.95€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17181365
|
ABEBA™
37329/42 |
42 |
70.95€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17191365
|
ABEBA™
37329/43 |
43 |
70.95€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17101375
|
ABEBA™
37329/44 |
44 |
70.95€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Sabots professionnels respirables, légers et confortables
- Conforme à la norme EN ISO 20347 : 2012, OB SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Semelle extérieure en TPU antidérapante
- Bon rembourrage
- Absorption d’énergie dans la surface du talon
- Textile hydrofuge tricoté blanc
- Bride de talon non rabattable et réglable
- Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
Blanc | |
Propriétés antistatiques selon la norme EN 61340 Classe climatique 1, conforme à la norme EN ISO 20347 : 2012 OB SRC | |
Sabots | |
OB SRC ESD |
Tissu tricoté | |
Unisexe | |
Hydrofuge |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
ABEBA™ Sabots professionnels antistatiques blancs dynamiques Ob