Learn More
ABEBA™ Sabots professionnels antistatiques blancs dynamiques Ob
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Sabots professionnels respirables, légers et confortables
- Conforme à la norme EN ISO 20347 : 2012, OB SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Semelle extérieure en TPU antidérapante
- Bon rembourrage
- Absorption d’énergie dans la surface du talon
- Textile hydrofuge tricoté blanc
- Bride de talon non rabattable et réglable
- Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Tissu tricoté |
| Dimensions | 42 |
| Certifications / conformité (Europe) | Propriétés antistatiques selon la norme EN 61340 Classe climatique 1, conforme à la norme EN ISO 20347 : 2012 OB SRC |
| Sexe | Unisexe |
| Type de cheville | Sabots |
| Waterproof | Hydrofuge |
| Type de produit | OB SRC ESD |