Learn More
Invitrogen™ SampleRack (for DynaMag™-5 magnet)
À utiliser avec l’aimant DynaMag-5
Marque: Invitrogen™ 12304D
332.35 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Requires :
Base à aimant
Description
Remplacez les SampleRacks ou ajoutez-en lors de l’utilisation de l’aimant DynaMag-5 ou du traitement de plus de huit échantillons à la fois. Le SampleRack est conçu pour être utilisé avec la base de l’aimant DynaMag-5. Le SampleRack peut accueillir jusqu’à huit échantillons de cellules à la fois, avec des positions numérotées (1 à 8) pour un contrôle aisé des échantillons et une conception garantissant une bonne visibilité des échantillons lorsqu’ils sont placés sur la base de l’aimant (non incluse). Les clips flexibles maintiennent les tubes en place et accueillent des tubes de 11 à 16 mm de diamètre, y compris la plupart des tubes à flux standard et des tubes de prélèvement sanguin (tubes Vacutainer), avec un volume de travail optimal de 1 à 5 ml.
L’aimant DynaMag-5 pour SampleRack ne doit pas être utilisé avec des tubes standard de 15 ml (utiliser l’aimant DynaMag-15).
Analyse cellulaire, isolement des cellules, isolement et expansion de cellules, aimants pour l’isolement de cellules
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Portoir d’échantillons | |
DynaMag™-5 | |
8 samples |
Conserver à température ambiante | |
DynaMag™ | |
Température ambiante |