Learn More
Cole-Parmer™ Système de contrôle de pompe pH/ORP DLXB Etatron
Contrôlez le pH ou les niveaux de l’ORP de votre procédé avec le système de contrôle de pompe intégré Etatron. Vous permet d’économiser du temps, de l’argent et de l’espace.
Marque:  Cole-Parmer™ 56022-87
Code produit. 15813147
  • 1155.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le contrôleur intégré et la pompe de dosage simplifient la configuration du système
    • Les systèmes de contrôle sont capables d’accepter des électrodes de pH ou d’ORP pour plus de commodité
    • Les modes de contrôle marche / arrêt ou proportionnel permettent un contrôle robuste des procédés
    • La plage morte est programmable pour une plus grande flexibilité
    • L’écran LCD est facile à lire
Spécification
Spécification
Tubulure en PVC transparent et en PE 6 pi (1,8 m) (3⁄16 x 1⁄4 po), filtre pondéré, et 6 pi (1,8 m), câble d’alimentation standard US
50/60 Hz
230 V
0,26 GPH
217,5 psi
Nom du produit
Cole-Parmer™ Système de contrôle de pompe pH/ORP DLXB Etatron > Système de commande de pompe ; pression max. : 217,5 psi