Learn More
Invitrogen™ Aimant DynaMag™-PCR
Aimant DynaMag™-PCR
Marque:  Invitrogen™ 492025
413.10 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10645865
  • 494.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le système MAGnify™ ChIP utilise un nouvel aimant compatible avec les tubes à barrettes PCR de 0,2 ml. Cet aimant est essentiel pour permettre l’utilisation de nombres de cellules de départ réduits et de volumes pour les étapes d’immunoprécipitation et de lavage. Ce nouveau séparateur magnétique vous permet d’obtenir des résultats rapidement et facilement tout en offrant la liberté d’effectuer simultanément plusieurs dosages ChIP dans des tubes PCR avec un pipeteur multicanaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stocker l’aimant à température ambiante.
DynaMag™
Température ambiante
DynaMag™
1 each
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3001320 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number492025
Numéro de lot3010907 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number492025
Numéro de lot2475531 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number492025
Numéro de lot2510550 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number492025
Numéro de lot2530309 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number492025
Nom du produit
Invitrogen™ Aimant DynaMag™-PCR > 1 chacun