Learn More
Invitrogen™ DynaGreen™ Protein A Magnetic Beads
GREENER_CHOICE
DynaGreen Protein A Magnetic Beads are intended for use in immunoprecipitation (IP) applications while also being an environmentally sustainable choice.
Marque:  Invitrogen™ 80103G
3964.50 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17822974
  • 4405.00€ / 25mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Less hazardous, less waste, sustainable packaging
Recombinant Protein A covalently bound to DynaGreen magnetic beads
DynaGreen Protein A Magnetic Beads are supplied in phosphate buffer, pH 7.4, with a biodegradable surfactant and a preservative. Store at 2–8°C.
KingFisher™ Sample Purification Systems, DynaMag™ Magnets
Température ambiante
25 mL, 1000 Reactions
Proteins
Recombinant Protein A
Brown
ISO9001 and ISO13485
20 mg/mL
Iron Oxide
250 nm
High-throughput Compatible
DynaGreen™
Immunoprécipitation
Protein A Magnetic Bead
1000 Tests
For Research Use Only
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2897250 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number80103G
Numéro de lot2958523 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog Number80103G
Numéro de lot3008623 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog Number80103G
Numéro de lot3056005 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number80103G
Numéro de lot3094259 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number80103G
Nom du produit
Invitrogen™ DynaGreen™ Protein A Magnetic Beads > 25 mL, 1000 Reactions