Learn More
Berkshire Durx™ 670
Durx™ 670 is a cellulose/polyester nonwoven wiper recommended for ISO Class 5 and above environments.
339.00€ - 692.00€
Spécification
Type de produit | Surface Wiper |
---|---|
Matériau | Cellulose |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Usage unique |
Épaisseur | 1-ply |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
18750269
|
Berkshire
DR670230920 |
58 cm |
692.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
18838580
|
Berkshire
DR670090910 |
23 cm |
339.00€
3000 pièces |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- 55% cellulose and 45% polyester hydroentangled nonwoven blend
- No binders or other chemical additives
- Excellent combination of the synthetic polyester strength and cleanliness with the absorbent characteristics of cellulose
- Smooth, highly absorbent and durable
- Low extractable levels and particle counts
- Chemically compatible with common cleaning and disinfecting solutions
- Autoclavable
- Economical
Spécification
Surface Wiper | |
Autoclavable | |
1-ply |
Cellulose | |
Usage unique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Berkshire Durx™ 670