Learn More
Berkshire Durx™ 670
Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
23 cm
38 cm
58 cm
Conditionnement:
2000 pièces
3000 pièces
Description
- 55% cellulose and 45% polyester hydroentangled nonwoven blend
- No binders or other chemical additives
- Excellent combination of the synthetic polyester strength and cleanliness with the absorbent characteristics of cellulose
- Smooth, highly absorbent and durable
- Low extractable levels and particle counts
- Chemically compatible with common cleaning and disinfecting solutions
- Autoclavable
- Economical
Spécification
Spécification
| Type de produit | Surface Wiper |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 23 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 23 cm |
| Matériau | Cellulose |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Usage unique |
| Épaisseur | 1-ply |
| Stérilité | Non stérile |