Learn More
MMM Medcenter™ Durocell Heating Ovens
For applications in biological research, production and quality control.
3615.44€ - 4120.62€
Spécification
max. (métrique) | 125°C |
---|---|
Type | Heating Oven |
Minuteur | 99 hr 59 min |
Profondeur (métrique) | 640 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (P x l x H) intérieures | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10181001
|
MMM Medcenter™
MC000909 |
55 L | 390 x 400 x 350 mm | N/A | |||||
10671633
|
MMM Medcenter™
MC000912 |
111 L | 390 x 540 x 530 mm | N/A | |||||
Description
- With resistant EPOLON coating to protect inner chamber from aggressive substances like acids or bases
- Inner chamber made of stainless steel
- Temperature range up to 125°C
- Microprocessor control
- Interface RS 232
- Three programmes
- Timer max. 99 h 59 min
Spécification
125°C | |
Heating Oven | |
99 hr 59 min | |
640 mm |